Drukuj
Kriogeniczne pojemniki do przechowywania fiolek, do fiolek z kodem kreskowym 2D, Corning
Dostawca: Corning
8673 8674
479-1889EA 709 PLN
479-1889 479-1890
Kriogeniczne pojemniki do przechowywania fiolek, do fiolek z kodem kreskowym 2D, Corning
Pudełka Kriopudełka
Reusable polycarbonate boxes.
  • For 1 and 2 ml vials
  • Ridges on sides of box make them easier to grip while wearing gloves