Drukuj
VWR®, butle, okrągłe, szyjka sanitarna, PP
Dostawca: VWR Collection
216-1897EA 1170 PLN
216-1897 216-1910 216-1920
VWR®, butle, okrągłe, szyjka sanitarna, PP
Butelki i butle Butle typu carboy
Ideal for bioprocessing applications. Features a sanitary flange (76 mm) that accepts standard TC fittings.
  • Convenient shoulder handles
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
Certyfikaty: Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI.