Drukuj
Akcesoria do blokowania wyłączników bez otworów
Dostawca: Brady
065404 065406
BRDY065404EA 76 PLN
BRDY065404 BRDY065406
Akcesoria do blokowania wyłączników bez otworów
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Cleats easily clip onto the bottom of clamp-on breaker lockout devices. Assures positive restraint for breakers with long, sliding switch throws.