Drukuj
Prostokątne półmikrokuwety
Dostawca: HELLMA
104F-10-40 108F-10-40 114F-10-40
634-9095EA 1980 PLN
634-9095 634-0853 634-0857
Prostokątne półmikrokuwety
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.