Drukuj
Membranowe pompy próżniowe, LABOPORT®, N 840, N 842
Dostawca: KNF
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 12000 PLN
189-0017 181-3336 181-3920
Membranowe pompy próżniowe, LABOPORT®, N 840, N 842
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Single or dual-head chemically resistant, dry running diaphragm pumps for a wide range of laboratory applications. They transfer and evacuate without affecting the media, i.e. media remains uncontaminated.
  • 100% bezolejowe, na zasysaniu i kompresji, więc media pozostają nieskażone
  • Wysoka odporność na działanie par i kondensatów
  • Odporne chemicznie, idealne do stosowania przy bardzo agresywnych oraz korozyjnych gazach i parach
  • Bezobsługowe, przyjazne dla środowiska Nie zużywają wody jak pompki wodne i nie wytwarzają zanieczyszczonych ścieków
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
Dzięki opatentowanym swobodnie poruszającym się profilowanym membranom strukturalnym, optymalizującym opór osiągnięto wysoką próżnię nawet przy niewielkich wymiarach pompy oraz wydłużono okresy między serwisowe. Wszystkie części stykające się z medium są wykonane z odpornych chemicznie fluorowanych tworzyw sztucznych.
Informacje do zamówienia: Zawiera chemicznie odporną pompę membranową z wyłącznikiem termicznym, bezpiecznik główny, kable podłączeniowe, złączki PTFE do węży o średnicy 10 mm.