Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, UNIVERSAL 320/320 R, Hettich
Dostawca: Hettich
1401 1406
521-0903EA 19140 PLN
521-0903 521-0904
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, UNIVERSAL 320/320 R, Hettich
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówki o doskonałych parametrach i wszechstronnym asortymencie akcesoriów umożliwiającym przeprowadzenie praktycznie każdego wirowania.
  • Przyjazna dla użytkownika wirówka z aktywnym zamykaniem pokrywy, klawiaturą z szybkim wejściem, 10 programowalnymi pamięciami, łatwo wymienialnymi wirnikami
  • Metalowa obudowa i pokrywa, komora ze stali nierdzewnej, port widokowy w pokrywie
  • Funkcje bezpieczeństwa: Blokowanie i przytrzymywanie pokrywy podczas wirnika, awaryjne odblokowanie pokrywy, ochrona przed zrzucaniem pokrywy, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, ochrona przed przegrzaniem komory (UNIVERSAL 320 R), wyłączanie niewyważenia, automatyczne rozpoznawanie wirnika
Informacje do zamówienia: Wirniki i adaptery dostępne osobno