Olej silikonowy, 100 - 300 mPa.s (20 °C) for oil baths, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim:
Polyphenyl-methylsiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07742.0100
1.07742.1000
1.07742.0100EA
290
PLN
1.07742.0100
1.07742.1000
Olej silikonowy, 100 - 300 mPa.s (20 °C) for oil baths, Supelco®
Olej silikonowy
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Sposób pakowania: Packed in plastic bottles.
Temp. Wrzenia:
>315 °C (1013 hPa) Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >295 °C |
Numer MDL:
MFCD00132673 Numer CAS: 68083-14-7 |