Drukuj
Szpatułki łyżkowe o szerokim kształcie
Dostawca: NICKEL ELECTRO
2013 2011 2010 2012
231-0125EA 836 PLN
231-0125 231-0123 231-0112 231-0124
Szpatułki łyżkowe o szerokim kształcie
Szpatułki
Stainless steel.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
  • Non magnetic, bright finish