Drukuj
VWR® TA Professional, wagi analityczne z ekranem dotykowym
Dostawca: VWR Collection
611-3677EA 11610 PLN
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, wagi analityczne z ekranem dotykowym
Wagi
Wagi laboratoryjne z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5" z zaawansowanymi aplikacjami i dużymi bazami danych do profesjonalnego ważenia. Użytkownik ma łatwy i intuicyjny dostęp do funkcji wagi za pośrednictwem interaktywnych menu z ikonami, co zapewnia wydajne i produktywne ważenie. Wagi mogą być używane przez maksymalnie 10 różnych użytkowników, z których każdy ma własne konfigurowalne ustawienia i ochronę hasłem. Idealny dla laboratoriów wymagających zgodności z GLP. Wszystkie modele wyposażone są w górną miskę ze stali nierdzewnej.
  • Kalibracja wewnętrzna i zewnętrzna (opcjonalnie świadectwo kalibracji fabrycznej)
  • Wielojęzyczny (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub portugalski)
  • Ważenie kontrolne, statystyka, ważenie dynamiczne, recepturowanie i zaawansowana funkcja liczenia sztuk z raportem statystycznym
  • Zaawansowana funkcja gęstości z obliczaniem wskaźnika gęstości do oceny jakości metali
  • Specjalna funkcja tekstylna do pomiaru włókien/nici (bawełna, len, wełna, nylon, poliester) z raportem statystycznym
  • Wyjście szeregowe do podłączenia do drukarki, port USB do importu lub eksportu bazy danych i wyników testów
Modele z wbudowanym jonizatorem, oznaczone -ION, zapewniają dokładne przygotowanie próbki. Ładunki statyczne gromadzą się w różnych próbkach, które są rutynowo ważone w laboratorium. Te ładunki statyczne mogą gromadzić się i zmieniać wartość ważenia. Wbudowany jonizator, wydmuchując jony, neutralizuje elektryczność statyczną i w ciągu kilku sekund próbka jest gotowa do ważenia. System kalibracji wagi automatycznie kalibruje wagę przy zmianie temperatury lub w określonym czasie (ustawienia fabryczne), co zapewnia dokładne pomiary, nawet jeśli użytkownik nie kalibrował wagi ręcznie.
Użytkownik może wybrać trzy opcje dla modeli z wewnętrzną kalibracją (oznaczone literą „i” na końcu nazwy modelu):
Waga zostanie skalibrowana przy użyciu wewnętrznego odważnika po naciśnięciu przycisku CAL
Waga automatycznie przekalibruje się, gdy zmieni się temperatura otoczenia i/lub po upływie określonego czasu (Incal+)
Użytkownik może wybrać kalibrację wagi zewnętrznym odważnikiem.
Certyfikaty: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Dodatkowe informacje: Dostarczany z plastikową osłoną ochronną.