Drukuj
Nośnik do kolb okrągłodennych, IKA®
Dostawca: IKA
IKAA4448400EA 1950 PLN
IKAA4448400
Nośnik do kolb okrągłodennych, IKA®
Podstawki Podkładki do kolb
This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
Working temperature max.: 300 °C