Drukuj
Próbniki do spoistych proszków
Dostawca: Sampling Systems
2015A-05 2015A-25 2015A-10
SAMP2015A-05EA 10370 PLN
SAMP2015A-05 SAMP2015A-25 SAMP2015A-10
Próbniki do spoistych proszków
Próbniki Próbniki do ciał stałych
These samplers are meant to work from a known point within the product.
Suitable for sticky cohesive powders.
Dodatkowe informacje: Supplied as standard with pointed tip.