Drukuj
Zlewki, niski kształt, Corning
Dostawca: Corning
1000P-100 1000P-150 1000P-1L 1000P-250 1000P-2L 1000P-400 1000P-50 1000P-5L 1000P-600 1000P-25 1000P-3L
CORN1000P-100EA 201 PLN
CORN1000P-100 CORN1000P-150 CORN1000P-1L CORN1000P-250 CORN1000P-2L CORN1000P-400 CORN1000P-50 CORN1000P-5L CORN1000P-600 CORN1000P-25 CORN1000P-3L
Zlewki, niski kształt, Corning
Zlewki
PP, półprzezroczysty.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Z nadrukowanymi niebieskimi podziałkami.