Drukuj
Rękawice przemysłowe, Ultrane 500
Dostawca: MAPA
34500039 34500030 34500038 34500037 34500031
MAPA34500039EA 403 PLN
MAPA34500039 MAPA34500030 MAPA34500038 MAPA34500037 MAPA34500031
Rękawice przemysłowe, Ultrane 500
Rękawice
Te rękawice z bezszwową podporą tekstylną i powłoką nitrylową zapewniają ochronę dla tłustych środowisk.
  • Olejoodporne : Odpycha penetrację oleju i redukuje zapalenie skóry
  • Powłoka Grip and Proof zapewnia doskonałą przyczepność w środowisku oleistym
  • Powłoka zmniejsza również napięcie mięśni i zwiększa produktywność
  • Doskonała odporność na ścieranie dzięki powłoce nitrylowej
  • Wytrzymałe i ekonomiczne rękawice: można je prać do 5 cykli czyszczenia
  • Atrakcyjny ciemny kolor: Przystosowane do środowisk przemysłowych
Typowe zastosowania to: Obróbka części za pomocą oleju tnącego; obsługa blach, tłustych części mechanicznych lub małych, ostrych części; obsługa szklanych blach; konserwacja w wilgotnym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory) oraz cięcie i tłoczenie metalu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121A); ISO 13997: 5N (327 g); ISO 18889 GR; Kat. II