Drukuj
Rękawice nitrylowe, uvex u-fit lite
Dostawca: UVEX
6059709 6059707 6059708
UVEX6059709EA 0 PLN
UVEX6059709 UVEX6059707 UVEX6059708
Rękawice nitrylowe, uvex u-fit lite
Rękawice
Te jednorazowe rękawice ochronne zapewniają niezawodną ochronę przed rozpryskami podczas pracy z substancjami chemicznymi, takimi jak kwasy, zasady, ciała stałe lub wodne roztwory soli.
  • Dobra przyczepność dzięki chropowatym końcówką palców
  • Dobra odporność mechaniczna
  • Bez silikonu według testu nadruku, bez przyspieszacza
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
  • Bardzo dobre dopasowanie, ekstremalnie wysoka elastyczność
  • Wysoka odporność na tłuszcz i olej
Typowe zastosowania to: Precyzyjne prace montażowe, kontrola, krótkie okresy pracy z chemikaliami, lakiernia (jako ochrona przed rozpryskami), przetwarzanie żywności i delikatne czyszczenie.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type C (K); AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością