Drukuj
Rękawice nitrylowe, uvex u-fit
Dostawca: UVEX
6059609 6059608
UVEX6059609EA 133 PLN
UVEX6059609 UVEX6059608
Rękawice nitrylowe, uvex u-fit
Rękawice
Te jednorazowe rękawice ochronne zapewniają niezawodną ochronę podczas rozpylania podczas pracy z chemikaliami, takimi jak kwasy, zasady, ciała stałe lub wodne roztwory soli.
  • Dobra przyczepność dzięki szorstkiej powierzchni
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie
  • Bez silikonu zgodnie z testem nadruku
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
  • Bardzo dobre dopasowanie
  • Niezwykle wysoka elastyczność
Typowe zastosowania obejmują: Precyzyjne prace montażowe, kontrola, krótkotrwałe obchodzenie się z chemikaliami, lakiernia (jako ochrona przed rozpryskami), przetwarzanie żywności i delikatne czyszczenie.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KPT); AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością