Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex contact ergo ENB20C
Dostawca: UVEX
6015000 6015001 6015002 6015003 6015004 6015099
UVEX6015000EA 260 PLN
UVEX6015000 UVEX6015001 UVEX6015002 UVEX6015003 UVEX6015004 UVEX6015099
Rękawice przemysłowe, uvex contact ergo ENB20C
Rękawice
Te bawełniane wkładki z blokadą posiadają specjalną powłokę NBR (kauczuk nitrylowy) na dłoni i palcach. Idealny do użytku w obszarach tłustych i oleistych.
  • Grube, wytrzymałe
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych miejscach
  • Dobre wyczucie dotykowe
  • Ergonomiczny krój, bardzo elastyczny
  • Dobry komfort noszenia dzięki wysokiej absorpcji pary wodnej przez bawełnianą podszewką
Typowe zastosowania to: Montaż, kontrola, naprawa, wysyłka / logistyka i pakowanie.
EN 388 (2121)
Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
OEKO-TEX® Standard 100