Drukuj
Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego, Perican®
Dostawca: B. Braun
Perican®
BRAU4512383EA 6520 PLN
BRAU4512383
Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego, Perican®
Kaniule
Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
  • Design for different tissue layers
  • Control of needle advancement and small wings
  • Transparent needle with colour-coded stylet hub
Suitable for all procedures specially for epidural anesthesia.