Drukuj
Zlewki, do dużych obciążeń, Berzelius, wysokie, szkło borokrzemowe, PYREX®
Dostawca: SciLabware
1004-150 1004-250 1004-600
BIBB1004-150EA 465 PLN
BIBB1004-150 BIBB1004-250 BIBB1004-600
Zlewki, do dużych obciążeń, Berzelius, wysokie, szkło borokrzemowe, PYREX®
Zlewki
Wykonane ze szkła borokrzemowego PYREX®.
  • Grubsze ściany i cięższe podstawy
  • Wzmocnione brzegi i wylewka, mniej podatna na pękanie podczas mycia
  • Wydrukowano za pomocą kodu śledzenia w celu pobrania certyfikatu partii
Te wytrzymałe zlewki z białymi podziałkami i miejscem do znakowania zostały zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i zwiększonym bezpieczeństwie użytkowników.