Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, ROTINA 380/380R, Hettich
Dostawca: Hettich
1701 1706
521-1153EA 25910 PLN
521-1153 521-1154
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, ROTINA 380/380R, Hettich
Wirówki Wirówki nastołowe
Wysokowydajne wirówki stołowe ROTINA 380 i ROTINA 380 R imponują najnowocześniejszą technologią, dużą pojemnością, wyjątkowo łatwą obsługą i wyjątkowo płynną i cichą pracą.
  • Płynny i cichy, bezszczotkowy, bezobsługowy napęd indukcyjny
  • Obudowa i pokrywka wykonane z metalu dla stabilności prędkości, komory wirowania i wewnętrznej pokrywy pokrywki ze stali nierdzewnej
  • Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące i wyświetlacze, łatwe w obsłudze
  • Specjalne urządzenie blokujące pokrywę umożliwia łatwe zamykanie i otwieranie pokrywy jedną ręką
  • Funkcje bezpieczeństwa: Additionally steel-armoured centrifuging chamber, automatic rotor recognition, imbalance switch-off, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, emergency lid lock release
Zaprojektowany dla szerokiej gamy zastosowań i głównie stosowany w diagnostyce, hodowli komórkowej, badaniach genetycznych i mikrobiologii.
Informacje do zamówienia: Wirniki i adaptery dostępne osobno.