Drukuj
VWR® Zlewki, niska forma
Dostawca: VWR Collection
213-0278EA 429 PLN
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR® Zlewki, niska forma
Zlewki
Stal nierdzewna 18/8.
  • Solidne i wytrzymałe
  • Doskonała odporność termiczna
  • Gładka powierzchnia umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie
Kompletny wybór zlewek metalowych do szerokiej gamy zastosowań w laboratorium. Do stosowania z materiałami żrącymi. Dostępne z obrzeżem lub wylewem oraz z lub bez uchwytu