Drukuj
Wirówki stołowe/podłogowe, Vent./Refrig., ROTANTA 460/460R/460RF, Hettich
Dostawca: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 55650 PLN
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Wirówki stołowe/podłogowe, Vent./Refrig., ROTANTA 460/460R/460RF, Hettich
Wirówki Wirówki nastołowe
Wysokiej jakości wirówka o doskonałych parametrach i szerokiej gamie akcesoriów gwarantujących szybką i bezproblemową pracę w codziennym użytkowaniu laboratoryjnym.
  • Zablokowane zamykanie pokrywy
  • Najnowocześniejszy panel kontrolny umożliwiający łatwe wprowadzanie, rejestrowanie i stosowanie złożonych programów wirowania umożliwia zdefiniowanie 98 zakresów programowalnych
  • Chłodzona, stojąca wersja ROTANTA 460 RF ma szerokość zaledwie 55,4 cm, co zmniejsza powierzchnię, co czyni ją idealną dla pracowitego laboratorium
  • Kontrola temperatury w modelach chłodniczych w zakresie od –20 do +40 ° C
  • Funkcje bezpieczeństwa: Wyłączenie niewyważenia, automatyczne rozpoznawanie wirnika, blokowanie pokrywy i przytrzymywanie podczas wirnika, ochrona przed opadaniem pokrywy, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, ochrona przed przegrzaniem komory
Przy maksymalnej pojemności 3 litrów na bieg, sprawdza się w klinikach i centrach laboratoryjnych, a także w działach badań i rozwoju nauk biologicznych.
Informacje do zamówienia: Wirniki i adaptery dostępne osobno