Drukuj
VWR® Traceable Plus Termometry z dużymi cyframi i potrójnym wyświetlaczem
Dostawca: VWR
VWR®
620-1582EA 583 PLN
620-1582 620-1583
VWR® Traceable Plus Termometry z dużymi cyframi i potrójnym wyświetlaczem
Termometry Termometry cyfrowe
Termometry cyfrowe Traceable Plus monitorują temperaturę w zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzewczych, inkubatorach i lodówkach.
  • Zapamiętuje maksymalną i minimalną temp.
  • Punkty kalibracji przy 0 i 50 ° C
  • Potrójny wyświetlacz: Temperatura maksymalna, minimalna i bieżąca
  • Programowalny w przeskokach co 1,0 ° C alarm przekroczenia zakresu
  • Butla izoluje czujnik przed przejściową zmianą temperatury, gdy drzwi lodówki są otwarte (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Certyfikaty: Oznakowany NIST. Spełnia wszystkie wymagania dla termometrów CDC oraz dla termometrów do szczepionek Zgodność z ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem kalibracyjnym Traceable, baterią AAA, plastikową obudowa, sondą w butelce lub nie z kablem trzy metrowym, stojakiem, gniazdem do montażu naściennego,VELCRO® i paskami magnetycznymi do mocowania na dowolnej powierzchni.