Drukuj
Filtry strzykawkowe, Corning
Dostawca: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 870 PLN
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtry strzykawkowe, Corning
Filtry Filtry strzykawkowe
Dostępne różne rodzaje membran: polieterosulfon (PES) - niski poziom wiązania białek, szybki przepływ; octan celulozy wolny od surfaktantów (SFCA), z prefiltrem lub bez, najnizszy poziom wiązania białek; politetrafluoroetylen (PTFE) - duża odporność chemiczna; regenerowana celuloza (RC) - najwyzsza zgodność z DMSO; nylon (NY) - hydrofilowy, wolny od surfaktantów, o najniższej wartości ekstrakcji.
  • W 100% przetestowana integralność
  • Apirogenne i niecytotoksyczne
Produkowane zgodnie ze standardami ISO 9002
516-1959 is recommended as in-line air filter.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.