Drukuj
VWR® Advanced 15000 Wytrząsarka o ruchu okrężnym
Dostawca: VWR Collection
444-2924EA 28690 PLN
444-2924 444-2927
VWR® Advanced 15000 Wytrząsarka o ruchu okrężnym
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarki cyfrowe, ze sterowaniem mikroprocesorowym idealne do mieszania przy bardzo dużym obciążeniu np. hodowle komórkowe, badania rozpuszczalności i procedury ekstrakcji. Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania System Accu-Drive daje optymalną kontrolę prędkości, dokładność oraz trwałość i bezpieczeństwo, system monitoruje szybkość wytrząsania w trybie ciągłym i podtrzymuje wartości zadane, nawet przy zmianie załadunku.
  • Dwa niezależne wyświetlacze LED, pokazują czas i prędkość wytrząsania.
  • Regulator czasowy, 1 s do 160 h, pokazuje czas który upłynął lub odliczanie, możliwość ustawienie automatycznego wyłączenia oraz generuje alarm dźwiękowy informujący o zakończeniu.
  • Może być używany w temperaturze od −10 do +60 °C (przy 80% wilgotności względnej, bez kondensacji), w inkubatorze, inkubatorze z suchym CO₂ lub chłodni
Wyświetlacz prędkości wytrząsania z dokładnością do 1% Większe bezpieczeństwo użytkowania, dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości wytrząsania Wbudowany czujnik obciążenia wykrywa nierównomierne obciążenie i automatycznie redukuje prędkość min-1 wytrząsania do bezpiecznej wartości, aby chronić próbki Opcja trybu kalibracji prędkości, port RS232 zapewnia możliwość rejestrowania danych i zdalną kontrolę pracy.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno.