Drukuj
VWR® Advanced 10000 Wytrząsarka o ruchu okrężnym
Dostawca: VWR Collection
444-2921EA 23450 PLN
444-2921 444-2918
VWR® Advanced 10000 Wytrząsarka o ruchu okrężnym
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarki cyfrowe, ze sterowaniem mikroprocesorowym idealne do mieszania przy dużym obciążeniu np. hodowle komórkowe, badania rozpuszczalności i procedury ekstrakcji. Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania System Accu-Drive daje optymalną kontrolę prędkości, dokładność oraz trwałość i bezpieczeństwo, system monitoruje szybkość wytrząsania w trybie ciągłym i podtrzymuje wartości zadane, nawet przy zmianie załadunku.
  • Dwa niezależne wyświetlacze LED, pokazują czas i prędkość wytrząsania
  • Regulator czasowy, 1 s do 160 h, pokazuje czas który upłynął lub odliczanie, możliwość ustawienie automatycznego wyłączenia oraz generuje alarm dźwiękowy informujący o zakończeniu
  • Może być używany w temperaturze od −10 do +60 °C (przy 80% wilgotności względnej, bez kondensacji), w inkubatorze, inkubatorze z suchym CO2 lub chłodni
  • Posiada 5-letnią gwarancję na mechanizm napędu i silnika
Wyświetlacz prędkości wytrząsania z dokładnością do 1% Większe bezpieczeństwo użytkowania, dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości wytrząsania Wbudowany czujnik obciążenia wykrywa nierównomierne obciążenie i automatycznie redukuje prędkość min⁻¹ wytrząsania do bezpiecznej wartości, aby chronić próbki Opcja trybu kalibracji prędkości, port RS232 zapewnia możliwość rejestrowania danych i zdalną kontrolę pracy
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno.