Drukuj
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Corning®
Dostawca: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 1160 PLN
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Corning®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Nabutelkowe lejki z PS do filtracji próżniowej mają różne kolory adapterów, odpowiadające materiałowi membrany, pozwalają na łatwą identyfikację: polieterosulfon (PES) - żółty; octan celulozy (CA) - pomarańczowy; nylon (NY) - czerwony.
  • Dostępne szyjki w wersjach 33 mm i 45 mm, pasują do większości szklanych i plastikowych butelek.
  • Pakowane indywidualnie, sterylne, apirogenne
  • Wersja 45 mm pasuje do butelek do przechowywania Corning®
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Informacje do zamówienia: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.