Drukuj
Butelki do przechowywania kultur komórkowych, polistyrenowe, Corning
Dostawca: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 559 PLN
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Butelki do przechowywania kultur komórkowych, polistyrenowe, Corning
Butelki i butle Butelki do hodowli
Jednorazowe polistyren butelki do przechowywania pożywek, buforów i innych roztworów wodnych.
  • Typ niski Easy Grip posiada wyprofilowane boki ułatwiające trzymanie butelki
  • Zatyczki z uszczelnieniem (45 mm) minimalizują ryzyko kontaminacji
  • Butelki mogą być używane z systemami filtracji próżniowej Corning®
  • Sterylne, apirogenne