Drukuj
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Corning®
Dostawca: Corning
430314 430320
734-1830EA 542 PLN
734-1830 734-1831
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Corning®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Membrana z octanu celulozy, lejek z PS, PP probówka zbiorcza.
  • Membrana o średnicy 50 mm
  • Minimalizacja strat i nakładu pracy dzięki filtrowaniu bezpośrednio do 50 ml probówki wirówkowej
  • Każde opakowanie zawiera dwa statywy na probówkę
  • Każda probówka dostarczona z indywidualnie pakowana nakrętką do przechowywania
  • Indywidualnie pakowane, sterylne, apirogenne