Drukuj
Kolby Erlenmeyera z poliwęglanu z zakrętkami, Corning®
Dostawca: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 3110 PLN
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Kolby Erlenmeyera z poliwęglanu z zakrętkami, Corning®
Kolby Kolby Erlenmeyera
Optycznie czysty PC.
  • Dow yboru dno płaskie lub z przegrodami, dla wszystkich objętości (od 125 ml do 3 L)
  • Wytłaczana podziałka
  • Zakrętka z wentylacją zapewnia ciągłą wymianę gazową, przy jednoczesnym zachowaniu sterylności i zapobieganiu wyciekom
  • Sterylne i pakowane indywidualnie
  • Certyfikat potwierdzający apirogenność
Kolby Erlenmeyera z dnem płaskim lub z przegrodami sa idealne do wytrząsania hodowli komórkowych i przechowywania.
Uwaga: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.