Drukuj
Sterylny pojemnik, 250 ml, Corning
Dostawca: Corning
430179 430180 430181
525-3408EA 1830 PLN
525-3408 734-1817 734-1818
Sterylny pojemnik, 250 ml, Corning
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP Container, transparent, with snap-on HDPE lid.
  • Graduated in both millilitres and ounces
  • Certified non pyrogenic
  • sterile
Służy jako zlewka lub pojemnik do przechowywania.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.