Drukuj
Sterylne korki transferowe do kolb Erlenmeyera, Corning®
Dostawca: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 3270 PLN
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterylne korki transferowe do kolb Erlenmeyera, Corning®
Nakrętki Zawory bezpieczeństwa i nakrętki zabezpieczające do odpadów
Nakrętki transferowe z dwoma portami. Jeden posrt kończy się 50 mm, 0,2 μm filtrem, drugi to port C Flex z wężykiem, z męskim luer lockiem lub z poliwęglan męskim szybkim połączeniem.
  • Rurka sięga dna kolby dla łatwego aseptycznego transportu płynów
  • Odpowiednie dla kolb Erlenmeyera o pojemności 1, 2 i 3 l
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904