Drukuj
Kolby do hodowli komórkowych, Corning
Dostawca: Corning
430372 430639 430720 430824 430825 431079 431080 431081 431082 431085 431306 430168 430823 3292 3290 3289 3291 3293 431328 3814 431463 431465 431466 430641U 430720U 430725U 431464U
734-1706EA 3450 PLN
734-1706 734-1712 734-1715 734-1718 734-1719 734-1722 734-1723 734-1724 734-1725 734-1726 734-1733 734-1700 734-1717 734-0093 734-0091 734-0090 734-0092 734-0094 734-1214 734-4139 734-2272 734-2274 734-2275 734-2705 734-2706 734-2707 734-2708
Kolby do hodowli komórkowych, Corning
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Wykonane z optycznie przezroczystego dziewiczego polistyrenu.
  • Wydrukowano z numerami partii, aby ułatwić identyfikowalność
  • Przetestowana w 100%
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne
  • Modele z kantem mają brzeg zapobiegający przewróceniu
Nie modyfikowane : Kolby są przeznaczone do stosowania w aplikacjach, w których nie jest pożądane podłączanie komórek.
Modyfikowane TC : Dla optymalnego połączenia i wzrostu komórek.
Bardzo niska powierzchnia wiązania: Zawiera kowalencyjnie związaną warstwę hydrożelową, która skutecznie hamuje przywiązanie komórkowe i minimalizuje wchłanianie białka, aktywację enzymów i aktywację komórek. Powierzchnia jest niecytotoksyczna, biologicznie obojętna i nie ulega rozkładowi.
Modyfikacja powierzchni CellBIND® poprawia przyczepność komórek przez wprowadzenie większej ilości tlenu do powierzchni hodowli komórkowej, co czyni go bardziej hydrofilowym i zwiększa stabilność powierzchni. Powierzchnie CellBIND® nie są biologiczne i nie wymagają specjalnego obchodzenia się ani przechowywania.
Oryginalna zaślepka z polietylenu może być stosowana zarówno w systemach otwartych, jak i zamkniętych. Pokrywy z polietylenu w stylu fenolowym są przeznaczone do otwartej wymiany gazowej. Numer partii jest wydrukowany na wszystkich kolbach w celu identyfikowalności.