Drukuj
Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych, Costar®, Corning
Dostawca: Corning
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 3600 PLN
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych, Costar®, Corning
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Przezroczysty PS, płaskie dno, z pokrywką. Dostępne z różnymi rodzajami obróbki powierzchni.
  • Pokrywka z pierścieniami kondensacyjnymi chroni przed kontaminacją
  • Równa konstrukcja dla łatwego układania w stosy
  • Studzienki kodowane alfanumerycznie dla lepszej identyfikacji
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Certyfikat potwierdzający apirogenność