Drukuj
Corning® Naczynia do hodowli tkankowych, polistyrenowe, sterylne, Corning
Dostawca: Corning
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3295 4615
734-1698EA 1670 PLN
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4056 CORN4615
Corning® Naczynia do hodowli tkankowych, polistyrenowe, sterylne, Corning
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
Optycznie czysty PS. Dostępne różne modyfikacje powierzchni. Powierzchnia Corning® CellBIND® zwiększa wilgotność powierzchni dla lepszego przylegania komórek. Powierzchnia Ultra Low Attachment posiada kowalencyjnie związaną warstwę hydrożelową, która minimalizuje przyleganie komórek, absorbcję białek i aktywację komórkową.
  • Z wypustkami do łatwiejszego chwytania
  • Z wentylacją dla ciągłej wymiany gazowej
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Certyfikat potwierdzający apirogenność
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clearWięcej informacji o produkcie