Drukuj
Płytki i bloki do przechowywania, 96-dołkowe, Corning
Dostawca: Corning
3947
CORN3947EA 0 PLN
CORN3947
Płytki i bloki do przechowywania, 96-dołkowe, Corning
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP, niemodyfikowane, bez pokrywek. 96-dołkowe płytki i bloki do przechowywania, standardowe i o dużej objętości, spełniają wymagania niezbędne do przechowywania i testów.
  • Do wyboru dno płaskie, zaokrąglone i V-kształtne
  • Jednolita wysokość brzegu zapewnia zwiększoną powierzchnię uchwytu dla ramienia robota
  • Odporne na wiele rozpuszczalników organicznych (np. DMSO, etanol, metanol)
  • Wolne od DNazy i RNazy