Drukuj
Przeźroczyste płytki polistyrenowe, 384-dołkowe, Corning®
Dostawca: Corning
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 4050 PLN
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
Przeźroczyste płytki polistyrenowe, 384-dołkowe, Corning®
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
PS, płaskie dno.
  • Całkowita objętość studzienki 112 µl; objętość robocza studzienki od 20 do 80 µl
  • Płytki do hodowli komórkowych sterylizowane promieniami gamma i z certyfikatem potwierdzającym, że są niepirogenne
  • Płytki NBS™ wyprodukowane z zaawansowanych polimerów o wysokiej przejrzystości i zwiększonej odporności chemicznej
  • Pokrywki dostarczane ze sterylnymi płytkami, pozostałe pokrywki mogą być zamawiane oddzielnie
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.