Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, VeraClean®
Dostawca: PGI NONWOVEN
74607 74609 74608
115-2502EA 2800 PLN
115-2502 PGIN74609 PGIN74608
Chusteczki do pomieszczeń czystych, VeraClean®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki te są idealne do stosowania w krytycznych procesach produkcyjnych, takich jak półprzewodniki, farmaceutyki, biotechnologia i wszystkie inne środowiska, w których możliwe jest zanieczyszczenie.
  • Niski poziom jonów i organicznych substancji ekstrahowalnych
  • Wysoce chłonny dla skutecznego czyszczenia
  • Nisko pylące
Sposób pakowania: Dostarczany w wytrzymałym, podwójnie uszczelnionym opakowaniu.