Drukuj
Wirówki, stołowe, wentylowane/chłodzone, 5810 / 5810 R (oznaczone IVD)
Dostawca: EPPENDORF
5810000.017 5811000.010 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5811000.428 5810000.521 5811000.622 5811000.665 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 33580 PLN
521-0076 521-0103 521-0996 521-0998 521-0997 521-0999 521-1716 521-1684 EPPE5811000.665 521-2054 521-2053
Wirówki, stołowe, wentylowane/chłodzone, 5810 / 5810 R (oznaczone IVD)
Wirówki Wirówki nastołowe
Ta niezawodna wirówka do średnich i wysokowydajnych zastosowań łączy niezwykłą wszechstronność i pojemność zarówno dla probówek, jak i płyt z nadzwyczajną kompaktową powierzchnią. Adaptery i moduły adaptera mogą być układane w stosy, aż do uzyskania wymaganej wysokości, a następnie obniżone na uchwyty w prostokątnych kubłach. Stabilne plastikowe adaptery są solidnie skonstruowane i można je łatwo oczyścić, a nawet sterylizować w autoklawie w całości w przypadku zanieczyszczenia biologicznie aktywnym materiałem próbki.
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika wykrywa typ wirnika i ustawia maksymalną dozwoloną prędkość, zapewniając bezpieczeństwo
  • Szybkie, proste programowanie czasu, temperatura (modele chłodnicze) prędkości / RCF i wartości promienia
  • Do 35 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Zmotoryzowany zamek pokrywy
  • 5810 R: Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia; Chłodzenie w trybie standby utrzymuje komorę wirnika w ustawionej temperaturze, gdy pokrywa jest zamknięta
Wirówka 5810/5810 R przeznaczona jest do oddzielania mieszanin substancji ciekłych o różnych gęstościach, w szczególności do przetwarzania i analizy próbek z ludzkiego ciała w in-vitro aplikacje diagnostyczne, aby zapewnić, że in-vitro Urządzenie diagnostyczne może być używane zgodnie z jego przeznaczeniem.