Drukuj
Moduły do inoLab® Multi IDS
Dostawca: WTW
108131 108132
665-0371EA 1700 PLN
665-0371 665-0372
Moduły do inoLab® Multi IDS
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.