Drukuj
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® HI-VIZ™ 97-012
Dostawca: Ansell
97-012/11 97-012/10 97-012/9 97-012/8 97-012/7
ANSE97-012/11EA 365 PLN
ANSE97-012/11 ANSE97-012/10 ANSE97-012/9 ANSE97-012/8 ANSE97-012/7
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® HI-VIZ™ 97-012
Rękawice
Te dzianinowe rękawice z elastanu/nylonu posiadają powłokę z pianki nitrylowej na dłoni i końcówkach palców.
  • Kolor o wysokiej widoczności zwiększa bezpieczeństwo pracownika w warunkach słabej widoczności i przy słabym oświetleniu
  • Taktyczność/zręczność, aby efektywniej wykonywać skomplikowane zadania
  • Doskonała przyczepność na mokro i na sucho, aby uniknąć obrażeń spowodowanych poślizgiem
  • Doskonały komfort przez cały dzień zmniejsza zmęczenie dłoni
  • Oddychająca tkanina, dzięki czemu dłonie pozostają suche i wygodne
Idealne do napraw i konserwacji, przenoszenia materiałów, sygnalizacji ręcznej, montażu i kontroli, kopania i do wszystkich zadań wymagających lepszej widoczności.
Certyfikaty: EN 388: 2016 (3131A); Kat. II