Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Dostawca: Ansell
37-646/12 37-646/9
ANSE37-646/12EA 0 PLN
ANSE37-646/12 ANSE37-646/9
Rękawice ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Rękawice
Rękawice nitrylowe bez podszewki zaprojektowane specjalnie do użytku w przemyśle spożywczym.
  • Wysokowydajny związek nitrylowy zapewniający większą elastyczność i zręczność, nawet w niskich temperaturach
  • Technologia Ansell UltraGrip ™: dzięki wypukłemu diamentowemu uchwytowi, rękawice te zapewniają niezrównaną przyczepność w mokrych i tłustych warunkach
  • Preparat bez lateksu: bez ryzyka alergii typu I
  • Nie flokowane: aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia żywności
  • Oferują doskonałe właściwości mechaniczne w stosunku do rękawic z naturalnego kauczuku
Idealny do stosowania przy przygotowywaniu, przetwarzaniu i przetwarzaniu żywności, przetwarzaniu mięsa i drobiu, przetwarzaniu ryb i czyszczeniu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 421; Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.