Drukuj
Laboratoryjny czujnik jakości powietrza, Halo Sense
Dostawca: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 5150 PLN
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Laboratoryjny czujnik jakości powietrza, Halo Sense
Systemy monitorujące Systemy monitorowania środowiska
Czujnik Halo Sense jest przeznaczony do ciągłego monitorowania jakości powietrza w laboratorium pod kątem szerokiej gamy wyziewów i oparów. Czujnik Halo Sense jest dostępny w 3 wersjach: do wykrywania lotnych związków organicznych (VOC), kwasów i formaldehydów.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://pl.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • Prosta komunikacja za pośrednictwem systemu pulsacyjnego LED
  • Zasilacze zgodne z różnymi standardami międzynarodowymi
  • Kabel RJ45 w zestawie
  • Ustawienia domyślne: alarm dźwiękowy wyłączony, alarm wizualny włączony (oba alarmy można wyłączyć)
  • Opcje instalacji: na suficie, na ścianie, na stole lub pod stołem
Gdy czujnik Halo wykryje wyziewy lub opary, pasek świetlny pulsuje, sygnalizując zanieczyszczenie powietrza.
Użytkownik musi jedynie pobrać aplikację Erlab eGuard, która będzie wysyłać ostrzeżenia do preferowanego urządzenia. Dzięki temu w razie zanieczyszczenia powietrza w laboratorium użytkownik może podjąć działanie, zanim poziom zanieczyszczeń stanie się niebezpieczny.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Uwaga: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 