Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-541
Dostawca: Ansell
11-541/11 11-541/6 11-541/7 11-541/9 11-541/8 11-541/10
ANSE11-541/11EA 1360 PLN
ANSE11-541/11 ANSE11-541/6 ANSE11-541/7 ANSE11-541/9 ANSE11-541/8 ANSE11-541/10
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-541
Rękawice
Te bezszwowe wkładki z przędzą technologiczną INTERCEPT ™ mają powłokę z pianki nitrylowej na dłoni i końcówkach palców.
  • Dopasowane, ultralekkie rękawice
  • ANSELL GRIP Technology ™ minimalizuje siłę potrzebną do chwytania zaolejonych lub mokrych narzędzi lub materiałów
  • Przędza technologiczna INTERCEPT ™ została zaprojektowana tak, aby przewyższać standardy branżowe
  • Najlepsza w swojej klasie ochrona przed przecięciem i większy komfort dzięki zręczności
  • Technologia FORTIX ™ nakłada cienką, elastyczną i oddychającą powłokę z pianki nitrylowej, która przedłuża żywotność rękawic i poprawia wygodę w zastosowaniach ściernych
Idealny do montażu małych ostrych części, do obróbki małych ostrych metalowych części, do lekkiego tłoczenia i konserwacji.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX); Kat. III.