Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, HyFlex® 11-421
Dostawca: Ansell
11-421/8 11-421/9 11-421/10 11-421/7 11-421/11
ANSE11-421/8EA 344 PLN
ANSE11-421/8 ANSE11-421/9 ANSE11-421/10 ANSE11-421/7 ANSE11-421/11
Rękawice ogólnego przeznaczenia, HyFlex® 11-421
Rękawice
Te bezszwowe rękawice z dzianiny nylonowej z powłoką poliuretanową na bazie wody i nitrylu na dłoni i opuszkach palców zapewniają lekką ochronę mechaniczną.
  • Syntetyczna mieszanka na bazie lekkiej, wrażliwej, szarej wody
  • Drobne i rozciągliwe ściegi dla doskonałego komfortu
  • Odporne na wodę i oleje powłoki na obu liniach i powłokach
  • Nie zawiera silikonu
  • Doskonały komfort i odporność na ścieranie
  • Przycisk wskaźnika oznaczony kolorem (zielony) odpowiada poziomowi cięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony)
Idealne do delikatnej manipulacji, prac wykończeniowych, ogólnego przenoszenia i pakowania.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121A); Kat. II
Zatwierdzony kontakt z żywnością (bez kwaśnych produktów spożywczych).