Drukuj
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® 97-011
Dostawca: Ansell
97-011/10 97-011/11 97-011/8 97-011/9
112-5061EA 466 PLN
112-5061 112-5062 112-5059 112-5060
Rękawice przemysłowe, ActivArmr® 97-011
Rękawice
Te wytrzymałe rękawice składają się z dwóch warstw: Miękka warstwa wewnętrzna wykonana jest z akrylowego frotte, a nitrylowa powłoka 3/4 zapewnia wygodę i zręczność.
  • Two ply approach keeps hands warm in cold conditions while keeping the entire system breathable
  • 3/4 nitrile dip provides protection from direct wind, liquid and cold impact
  • Sandy nitrile finish ensures secure grip in multiple applications
  • Ergonomically designed shape ensures perfect fit and decreases hand fatigue
  • Contrasting black coating against the bright orange liner offers extra visibility in low or poor light conditions
Ideal for handling chilled or refrigerated products, outdoor construction work, operating machinery and equipment, material handling, forestry, logging and lumber operations, and cold storage.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4131A), EN 511 (010); Kat. II