Drukuj
Rękawice do zastosowań ogólnych, HyFlex® 48-102
Dostawca: Ansell
48-102/7 48-102/8 48-102/9 48-102/10 48-102/11
ANSE48-102/7EA 158 PLN
ANSE48-102/7 ANSE48-102/8 ANSE48-102/9 ANSE48-102/10 ANSE48-102/11
Rękawice do zastosowań ogólnych, HyFlex® 48-102
Rękawice
Bezszwowe dziane rękawice poliamidowe z powłoką PU na dłoni i na palcach.
  • Tekstylna wyściółka z przędzy poliamidowej o wysokiej wytrzymałości
  • Drobne i rozciągliwe szwy zapewniają doskonały komfort
  • Rozciągliwa, dopasowana do dłoni powłoka PU
  • Dobra odporność na ścieranie
  • Niska strzępliwość
Idealne do delikatnych i precyzyjnych operacji, prac wykończeniowych, ogólnego przenoszenia i pakowania.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121A); Kat. II.