Drukuj
Rękawice do zastosowań ogólnych, AlphaTec® 37-520
Dostawca: Ansell
37-520/6.5 37-520/7.5 37-520/8.5 37-520/9.5 37-520/10.5
ANSE37-520/6.5EA 196 PLN
ANSE37-520/6.5 ANSE37-520/7.5 ANSE37-520/8.5 ANSE37-520/9.5 ANSE37-520/10.5
Rękawice do zastosowań ogólnych, AlphaTec® 37-520
Rękawice
Rękawice nitrylowe z podszewką flokową wykonane ze 100% bawełny.
  • Znakomity wzorzysty wzór do bezpiecznego chwytania
  • Bardzo dobra odporność na wiele rozpuszczalników i chemikaliów na bazie oleju
  • Elastyczna, doskonała zręczność
Idealne do zastosowania w przemyśle poligraficznym, do przetwarzania żywności i do zastosowań montażowych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3101A), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III