Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 37-200 / 37-210
Dostawca: Ansell
37-200/11 37-200/12 37-200/9 37-200/7 37-210/8
ANSE37-200/11EA 0 PLN
ANSE37-200/11 ANSE37-200/12 ANSE37-200/9 ANSE37-200/7 ANSE37-210/8
Rękawice ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 37-200 / 37-210
Rękawice
Te lekkie, wielokrotnego użytku rękawice nitrylowe są zaprojektowane specjalnie do przetwarzania i obróbki żywności.
  • Ansell UltraGrip™ technology: Dzięki wypukłej powierzchni diamentowej zapewnia dobrą przyczepność w mokrych i oleistych warunkach
  • Znakomita elastyczność i zręczność, nawet w niskiej temperaturze
  • Można stosować samodzielnie lub jako rękawice zewnętrzne na wkładkach termicznych lub rękawicach odpornych na przecięcia
  • Bezlateksowa formuła zapobiega ryzyku alergii typu 1
  • Odporne na ciecze
Idealne do stosowania w przetwórstwie drobiu, przetwórstwie owoców i warzyw, przetwarzaniu przetworów mlecznych i przygotowywaniu posiłków.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (2001X); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.