Drukuj
Komory do testów środowiskowych, seria MKFT
Dostawca: Binder
9020-0382 9020-0383 9020-0384
BIND9020-0382EA 0 PLN
BIND9020-0382 BIND9020-0383 BIND9020-0384
Komory do testów środowiskowych, seria MKFT
Komory testowe Komory do badań środowiska
Komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MFK zostały zaprojektowane jako precyzyjne urządzenia grzewcze i chłodzące symulujące zmiany temperaturowe podczas testów materiałowych w przemyśle. Komory są idealne do gwałtownych zmian temperatur (aż do –70°C) z kontrolą wilgoci i mają większą pojemność, która wykracza poza możliwości zwykłych komór testowych. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone jest w ogrzewane drzwi z ogrzewanym oknem wizyjnym z oświetleniem wewnętrznym LED i programowalną regulacją wilgotności.
  • 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe aktywowane poprzez kontroler MCS
  • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ i regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilogotności i nawilżaniem parowym
  • Wbudowany zasobnik wody o pojemności 20 l, z komunikatem alarmowym w razie braku wody świeżej
  • Wyświetlanie danych na kolorowym monitorze LCD, proste menu, zegar czasu rzeczywistego
  • Zintegrowane, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
  • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym
  • Możliwość ustawienia funkcji rampy, czujnik temperatury PT 100 i bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-404A
Certyfikaty: Stopień ochrony IP w odniesieniu do DIN EN 60529: IP 20. Zgodny z normą DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-2-1: 2008-01 DIN EN 60068-3-5: 2002-12, MIL STD 331: 2005-01 i MIL STD 810: 2000-01
Dodatkowe informacje: Dostarczane z jedną półką ze stali nierdzewnej, certyfikatem testu Binder, parownikiem, bezhalogenowym czynnikiem chłodniczym R-404A, 4 kołami jezdnymi (dwa z hamulcami), izolacją termiczną, czujnikiem temperatury PT 100 i oprogramowaniem komunikacyjnym APT-COM™ 3 Basic edition. Modele posiadają interfejs do połączenia z komputerem (Ethernet), port dostępu (50 mm Ø) z zatyczką silikonową i zabezpieczeniem na wypadek rozszczelnienia węży, obejmującym przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do wys. 1 m. Dodatkowo dostępna jest szeroka gama akcesoriów, możliwość kalibracji i walidacji - po szczegóły zapraszamy na stronę www.vwr.com lub prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Avantor. Uwaga! Należy pamiętać, że wszystkie jednostki wymagają trójfazowego zasilania.