Drukuj
Wyjście prysznica awaryjnego do montażu naściennego
Dostawca: Broen Lab
118-0402EA 2200 PLN
118-0402
Wyjście prysznica awaryjnego do montażu naściennego
Artykuły pierwszej pomocy Prysznice
This body shower outlet is intended for in-wall mounting. Made of brass with chemical resistant BROEN polycoating.
  • Without handle or pedal
  • With self-draining shower head
  • With with sliding flange, without valve
Depth: 600 mm
Connection: G1/2" A
Flow rate: 80 L/min
Min. working pressure: 1 bar
Certyfikaty: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1